4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
MW: 212,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12400889
Núm. CAS: 1159813-38-3