2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48383-1G PC48383-5G
APOSPC48383-1GEA 198 EUR
APOSPC48383-1G APOSPC48383-5G
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Formula: C₅H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054292
Núm. CAS: 916678-14-3