2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194343
Núm. CAS: 865664-05-7