5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 232 EUR
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂O
MW: 198,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909761
Núm. CAS: 126538-83-8