4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 575 EUR
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909760
Núm. CAS: 141602-36-0