1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 36.4 EUR
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₉H₆F₃NO₃
MW: 233,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847337
Núm. CAS: 39174-87-3