2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48399-1G PC48399-250MG PC48399-5G
APOSPC48399-1GEA 522 EUR
APOSPC48399-1G APOSPC48399-250MG APOSPC48399-5G
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₉H₅BrF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606413
Núm. CAS: 39174-88-4
UN: 3261
ADR: 8,III