3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 139 EUR
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042191
Núm. CAS: 1191922-50-5