4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 71.2 EUR
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,029 g/mol
Pto. de fusión: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18632530
Núm. CAS: 1286734-89-1