2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 116 EUR
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆F₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461649
Núm. CAS: 1286734-95-9
UN: 1993
ADR: 3,II