3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48409-1G PC48409-25G PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA 79.9 EUR
APOSPC48409-1G APOSPC48409-25G APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Formula: C₈H₅F₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18632531
Núm. CAS: 159294-99-2
UN: 1993
ADR: 3,III