Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 29 EUR
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. de fusión: 47…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204092
Núm. CAS: 773875-67-5