5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
PC48418-250MG PC48418-1G PC48418-5G
APOSPC48418-250MGEA 166 EUR
APOSPC48418-250MG APOSPC48418-1G APOSPC48418-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₅H₄F₃NOS
MW: 183,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18632535
Núm. CAS: 131748-97-5