3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 0 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16999150
Núm. CAS: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III