2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₄NO₃
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042300
Núm. CAS: 124170-06-5