Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 0 EUR
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19381748
Núm. CAS: 816449-70-4