4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)benzene
PC48439-1G PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA 337 EUR
APOSPC48439-1G APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
MW: 221,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18791603
Núm. CAS: 873373-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III