6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 212 EUR
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23713162
Núm. CAS: 1428234-67-6