2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 134 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096613
Núm. CAS: 1820739-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III