3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48445-1G PC48445-250MG PC48445-500MG
APOSPC48445-1GEA 2290 EUR
APOSPC48445-1G APOSPC48445-250MG APOSPC48445-500MG
3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
3-(Difluoromethoxy)piperidine
Formula: C₆H₁₁F₂NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24843076
Núm. CAS: 1240528-91-9