Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 607 EUR
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formula: C₁₂H₆BF₂₁O₃
MW: 607.952 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C (200 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124054
Núm. CAS: 755-53-3