Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)boron
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 760 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formula: C₉H₆BF₁₅O₃
MW: 457,929 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (220 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124053
Núm. CAS: 2003-04-5