4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 313 EUR
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26958726
Núm. CAS: 1696224-75-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR