6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone, 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 154 EUR
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096615
Núm. CAS: 1540199-39-0