6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48453-1G PC48453-250MG PC48453-100MG
APOSPC48453-1GEA 456 EUR
APOSPC48453-1G APOSPC48453-250MG APOSPC48453-100MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096616
Núm. CAS: 1515343-57-3