3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48454-250MG PC48454-5G
APOSPC48454-250MGEA 78.3 EUR
APOSPC48454-250MG APOSPC48454-5G
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Formula: C₇H₇FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364950
Núm. CAS: 329927-16-4