5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 290 EUR
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096618
Núm. CAS: 1701766-35-9