2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48462-1G PC48462-250MG
APOSPC48462-1GEA 713 EUR
APOSPC48462-1G APOSPC48462-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096620
Núm. CAS: 1823346-06-0