6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 206 EUR
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24848703
Núm. CAS: 1449008-28-9