2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48467-1G PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA 29 EUR
APOSPC48467-1G APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
MW: 234,453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20484879
Núm. CAS: 858414-22-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III