2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Formula: C₈H₅FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407274
Núm. CAS: 3906-87-4