Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 429 EUR
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇FN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397885
Núm. CAS: 1805398-57-5