(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48478-1G PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA 435 EUR
APOSPC48478-1G APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formula: C₆H₄BCl₂FO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28786331
Núm. CAS: 2048237-95-0