6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 383 EUR
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330,376 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096621
Núm. CAS: 1804382-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III