4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 435 EUR
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₈BrClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348376
Núm. CAS: 1820740-68-8