4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48485-1G
PC48485-500MG
PC48485-5G
APOSPC48485-1GEA
359
EUR
APOSPC48485-1G
APOSPC48485-500MG
APOSPC48485-5G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₄F₅N MW: 221.127 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19439995 Núm. CAS: 128273-61-0 |