3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 487 EUR
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04091131
Núm. CAS: 665022-07-1