2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4852-1G PC4852-250MG
APOSPC4852-1GEA 58 EUR
APOSPC4852-1G APOSPC4852-250MG
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₁₁H₁₀F₆O
Pto. Ebullición: 82…83 °C (10 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041490
Núm. CAS: 28180-47-4