2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 74.1 EUR
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398077
Núm. CAS: 1049731-04-5