2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyanobenzal fluoride, α,α-Difluoro-o-tolunitrile
PC48525-1G PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA 55.1 EUR
APOSPC48525-1G APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21606585
Núm. CAS: 799814-30-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III