6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 29 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11111906
Núm. CAS: 1451392-87-2