(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 123 EUR
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295140
Núm. CAS: 1286734-90-4