(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, (R)-4-Chloro-3-fluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 197 EUR
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFN·ClH
MW: 210,076 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547495
Núm. CAS: 1253790-80-5