1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 63.8 EUR
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Formula: C₉H₅F₆IO₂
MW: 386,03 g/mol
Pto. Ebullición: 53,4 °C (0.15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096622
Núm. CAS: 1820736-26-2