6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC48558-1G PC48558-250MG
APOSPC48558-1GEA 847 EUR
APOSPC48558-1G APOSPC48558-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
MW: 324,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096623
Núm. CAS: 1820705-04-1