Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 328 EUR
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27978532
Núm. CAS: 1505850-20-3