6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (6-Bromo-3-chloro-3-fluorophenyl)methylamine
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 435 EUR
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrClFN
MW: 238.485 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096624
Núm. CAS: 1499926-64-5
UN: 3259
ADR: 8 III