3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48564-1G PC48564-250MG PC48564-5G
APOSPC48564-1GEA 232 EUR
APOSPC48564-1G APOSPC48564-250MG APOSPC48564-5G
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19207959
Núm. CAS: 155310-11-5