2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48571-25G PC48571-1G PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA 3070 EUR
APOSPC48571-25G APOSPC48571-1G APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₂Cl₂F₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28103321
Núm. CAS: 2252-87-1