1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48573-1G PC48573-5G PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA 302 EUR
APOSPC48573-1G APOSPC48573-5G APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Formula: C₇H₆F₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489384
Núm. CAS: 1346521-42-3
UN: 2735
ADR: 8,III